1033247
USP
Ampicillin System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Seleccione un Tamaño
1220,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1220,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ampicillin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)