SY3H98B97DE6
Synthonix Corporation
N1-Boc-5-nitro-1,2-benzenediamine
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-5-nitrophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15N3O4/c1-11(2,3)18-10(15)13-9-6-7(14(16)17)4-5-8(9)12/h4-6H,12H2,1-3H3,(H,13,15)
Clave InChI
FEDAACZCXXCKQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/76566.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)