Merck
SY3H7CF2B56C
Synthonix Corporation
5-Oxo-5-(3-oxopiperazin-1-yl)pentanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
5-oxo-5-(3-oxo-1-piperazinyl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C9H14N2O4/c12-7-6-11(5-4-10-7)8(13)2-1-3-9(14)15/h1-6H2,(H,10,12)(H,14,15)
Clave InChI
OTMZYGMITILGKO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63811.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63811.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)