Merck
SY3H7CF2B447
Synthonix Corporation
2-(1H-1,2,4-Triazol-5-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)aniline
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-7-4-2-1-3-6(7)8-10-5-11-12-8/h1-5H,9H2,(H,10,11,12)
Clave InChI
NYMHNGVJCDTDPP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63661.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63661.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)