Documentos clave
Z777286
Antibodix® WCX-NP (3 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 PKG
1620,00 €
1620,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
1620,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
1620,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Antibodix® WCX-NP3 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiales
stainless steel
Línea del producto
Antibodix®
fabricante / nombre comercial
Sepax 602NP3-4615
envase
1 ea of
Parámetros
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
polymeric
grupo activo de la matriz
weak cation exchange phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
non-porous
Intervalo de pH operativo
2.0-12.0
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
The non-porous poly(styrene divinylbenzene) particles in Antibodix columns are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) cation exchange groups. Antibodix columns are designed for the reproducible analysis of charge variants of monoclonal antibodies by salt or pH gradient.
Antibodix User Manual
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)