Z777250
Proteomix® WAX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm
Seleccione un Tamaño
1250,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1250,00 €
Nombre del producto
Proteomix® WAX-NP3 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, 3 μm particle size
Materiales
stainless steel
Línea del producto
Proteomix®
fabricante / nombre comercial
Sepax 404NP3-2103
envase
1 ea of
Parámetros
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
3 cm × 2.1 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
grupo activo de la matriz
weak anion exchange phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
non-porous
Intervalo de pH operativo
2.0-12.0
técnica de separación
anion exchange
Categorías relacionadas
Descripción general
Proteomix User Manual
Información legal
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.