Documentos clave
Z777219
Proteomix® SAX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
1320,00 €
1320,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
1320,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
1320,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Proteomix® SAX-NP3 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L50
Línea del producto
Proteomix®
fabricante / nombre comercial
Sepax 403NP3-4605
envase
1 ea of
Parámetros
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
non-porous
Intervalo de pH operativo
2.0-12.0
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WAX) or strong (SAX) anion exchange groups. Use Proteomix anion-exchange columns for the analyis or small scale purification of negatively charged biopolymers, such as glycoprotein isoforms, pegylated proteins and oligonucleotides.
Proteomix User Manual
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)