Documentos clave
Z777153
Proteomix® SCX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, PEEK
Seleccione un Tamaño
1 PKG
1350,00 €
1350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
1350,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
1350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Proteomix® SCX-NP3 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 3 μm particle size, PEEK
Materiales
PEEK
Línea del producto
Proteomix®
fabricante / nombre comercial
Sepax 401NP3P-2105
envase
1 ea of
Parámetros
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
grupo activo de la matriz
sulfonic acid phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
non-porous
Intervalo de pH operativo
2.0-12.0
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are protected with a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) or strong (SCX) cation exchange groups. Use Proteomix cation-exchange columns for the analysis or small scale purification of positively charged biopolymers including glycoprotein isoforms and mAb variants.
Proteomix User Manual
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)