Z777125
SRT®-C SEC-2000 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, stainless steel
Seleccione un Tamaño
556,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
fully porous particle
556,00 €
Nombre del producto
SRT®-C SEC-2000 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L59
Línea del producto
SRT®
mol peso
>10,000,000
fabricante / nombre comercial
Sepax 235980-4605
envase
1 ea of
Parámetros
80 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
spherical silica
fully porous particle
grupo activo de la matriz
hydrophilic polymer phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
2000 Å
Intervalo de pH operativo
2.0-8.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
SRT-C User Manual
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)