Documentos clave
Z290874
Frita para filtro Supelco®
stainless steel, pore size 0.5 μm, pkg of 5 ea
Seleccione un Tamaño
5 EA
56,70 €
56,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
56,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
56,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 5 ea
tamaño de poro
0.5 μm
Aplicación
This product may be used to protect HPLC columns containing 5 μm or larger particles against particulate matter that gets accumulated during the chromatographic operations.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.