Sigma-Aldrich Product Z226041 is identical to Waters PSS831913. The product description for Z226041 is:Waters Spherisorb Column, 15 cm length X 4.6 mm inside diameter, 5 micron particle size, ODS2, 11.5 percent carbon, 80 Angstrom pore size.This is different from Waters product number PSS839538. The distinction is that the Z226041/PSS831913 is the HPLC column, and PSS839538 is the HPLC cartridge with the same dimensions and the same packing material.
Z226041
Spherisorb® HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Productos recomendados
Agency
suitable for USP L1
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Spherisorb®
Extensión del etiquetado
11.5% Carbon loading
Parámetros
≤ °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
octadecyl
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
técnica de separación
reversed phase
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Is Sigma-Aldrich Product Z226041, Spherisorb® HPLC Column equivalent to Waters PSS831913?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 respuesta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
¿Le ha resultado útil?