Merck
Y0002371
Supelco
Mirabegron
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Mirabegron, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[((2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]acetamide, 2-Amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide, YM 178, YM178(R)-Mirabegron
Seleccione un Tamaño
120 MG
124,00 €
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
120 MG
124,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H24N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
396.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
mirabegron
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H](CNCCC1=CC=C(NC(CC2=CSC(N)=N2)=O)C=C1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C21H24N4O2S/c22-21-25-18(14-28-21)12-20(27)24-17-8-6-15(7-9-17)10-11-23-13-19(26)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,23,26H,10-13H2,(H2,22,25)(H,24,27)/t19-/m0/s1
Clave InChI
PBAPPPCECJKMCM-IBGZPJMESA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Mirabegron EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mirabegron is a potent and selective β3-adrenoceptor agonist that activates the β3 adrenergic receptor in the detrusor muscle in the bladder leading to muscle relaxation and an increase in bladder capacity.
potent and selective β3-adrenoceptor agonist
Envase
Unit quantity: 120mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)