Y0002336
Levomepromazine for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Methotrimeprazine, (−)-10-(3-[Dimethylamino]-2-methylpropyl)-2-methoxyphenothiazine, Levomeprazine
Seleccione un Tamaño
125,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
125,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S1c2c(cc(cc2)OC)N(c3c1cccc3)C[C@@H](CN(C)C)C
InChI
1S/C19H24N2OS/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-/m1/s1
Clave InChI
VRQVVMDWGGWHTJ-CQSZACIVSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)