Merck
Y0002176
2,6-Dimethylphenol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, vic.-m-Xylenol
Seleccione un Tamaño
40 MG
107,00 €
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
40 MG
107,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
122.16
Beilstein:
1446677
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
familia API
mexiletine
temp. de autoignición
1110 °F
fabricante / nombre comercial
EDQM
bp
203 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Clave InChI
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Mexiletine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)