Merck
Y0002129
Chlortalidone for system suitability,
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Chlorthalidone
Seleccione un Tamaño
1.02 MG
172,00 €
172,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1.02 MG
172,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11ClN2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
338.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
172,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
familia API
chlortalidone
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2(O)NC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
Clave InChI
JIVPVXMEBJLZRO-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC12A3(6559)
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Chlortalidone for system suitability, EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Chlortalidone for system suitability, does it conatin impurity G & B
    1 respuesta
    1. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia and does contain impurities G and B. Kindly review the example Liquid Chromatography Report supplied on the leaflet provided by the European Pharmacopoeia below.
      ¿Le ha resultado útil?