Merck
Y0002072
Dexamfetamine sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
D-Amphetamine hemisulfate salt, (+)-α-Methylphenethylamine hemisulfate salt, Dextroamphetamine hemisulfate salt
Seleccione un Tamaño
10 MG
136,00 €
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
136,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13N · 0.5 H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
184.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dexamfetamine
fabricante / nombre comercial
EDQM
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(N)Cc1ccccc1.CC(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
Clave InChI
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC18A2(6571)
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Dexamfetamine sulfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Brain, Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)