Documentos clave
SU860191
Supelco
Insert for 2mL standard opening vial
clear glass (flat bottom), volume 0.2 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiales
clear glass (flat bottom)
descripción
shell style
envase
pkg of 1 × 100 ea (SU860191)
disponibilidad
not available in USA
D.E.
5 mm
diám. × Al
5 mm × 30.75 mm
volumen
0.2 mL
compatibilidad
for use with 12 mm x 32 mm vials with 4.6 mm I.D.
for use with standard opening autosampler vials (1.5-2.0 mL)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)