Documentos clave
SU860145
Supelco
Stoppers
diam. 20 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
56,00 €
56,00 €
Precio de catálogo112,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
56,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
56,00 €
Precio de catálogo112,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
gray butyl rubber
envase
pkg of 1000 ea
D.E.
20 mm
Diámetro
20 mm
compatibilidad
for use with 20 mm finish crmp vials
for use with PerkinElmer headspace vials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)