Documentos clave
SU860131
Supelco
Screw Cap with Hole
thread for 8-425
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.11
Materiales
black polypropylene (with 5.5 mm center hole)
Características
autoclavable
envase
pkg of 1000 ea
Parámetros
135 °C temp. limit
Adaptador
thread for 8-425
compatibilidad
for use with HITACHI
Descripción general
These hole caps do not come with septa.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)