Documentos clave
SU860107
Supelco
pk1 Acrylic Vial Rack for SPME Vial
Acrylic Vial Rack for SPME Vial, L × W × H 160 mm × 160 mm × 30 mm, 25 cavities, cavity diam. 24 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
clear acrylic
Características
25 cavities
envase
pkg of 1 ea
L × An × Al
160 mm × 160 mm × 30 mm
cavidad diám.
24 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)