Documentos
SU860084
Supelco
Septum, PTFE/Butyl
aluminum seal, open center, PTFE-faced butyl, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Crimp Seal with PTFE/butyl septum
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
PTFE-faced butyl
aluminum seal
descripción
Pharma-Fix septum
Características
open center
dureza
50 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
diám. × grosor
20 mm × 3.0 mm
compatibilidad
for use with 20mm crimp seal, 22mm hole cap, 22mm solid cap
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)