Documentos clave
SU860061
Supelco
Crimp Top Vial taking 8mm seal
volume 0.7 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 40 mm , flat bottom, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
amber glass vial
glass
Características
closure type crimp top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
7 mm × 40 mm , flat bottom
volumen
0.7 mL
Adaptador
thread for 8 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)