Merck
PHL89813
Triptophenolide
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(3bR-trans)-3b,4,5,9b,10,11-Hexahydro-6-hydroxy-9b-methyl-7-(1-methylethyl)-phenanthro(1,2-c)furan-1(3H)-one, Hypolide
Seleccione un Tamaño
10 MG
492,00 €
492,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
492,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24O3
Número de CAS:
Peso molecular:
312.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
492,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1CC2=C(CC[C@]3([C@H]2CCc4c3ccc(c4O)C(C)C)C)C1=O
InChI
1S/C20H24O3/c1-11(2)12-4-6-16-14(18(12)21)5-7-17-15-10-23-19(22)13(15)8-9-20(16,17)3/h4,6,11,17,21H,5,7-10H2,1-3H3/t17-,20+/m0/s1
Clave InChI
KPXIBWGPZSPABK-FXAWDEMLSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)