Merck
SAAR5822700
Sodium diphenylamine-4-sulfonate
uniLAB
Sinónimos:
4-(Phenylamino)benzenesulfonic acid sodium salt, Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10NNaO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
271.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Línea del producto
uniLAB
envase
pkg of 10 g (SAAR5822700BX)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Clave InChI
DGXTZMPQSMIFEC-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Chemically pure
For laboratory use only
Información legal
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)