Saltar a
1.03590
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
redox indicator, ACS
Sinónimos:
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
442,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10NNaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
271.27
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
228-165-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
442,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, redox indicator ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
solid
loss
≤5.0% loss on drying, 105°C
pH
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
200 °C
solubility
820 g/L
bulk density
160 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na].[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);
InChI key
VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Appearance of solution: conforms
Loss on Drying (105°C): ≤ 5.0 %
Suitability as redox indicator: conforms
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.002558.410368.41813
pH
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
5.9 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
-
loss
≤5.0% loss on drying, 105°C
loss
≤5% loss on drying, 105°C
loss
-
loss
-
solubility
820 g/L
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
bulk density
160 kg/m3
bulk density
220 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
mp
200 °C
mp
300 °C
mp
>300 °C
mp
265.3 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c