Merck
SAAR5045020
Yoduro de potasio
univAR
About This Item
Fórmula lineal:
KI
Número de CAS:
Peso molecular:
166.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
Línea del producto
univAR
envase
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5045020EM)
mp
681 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)