Merck
SAAR5044800
Potassium iodate
univAR
About This Item
Fórmula lineal:
KIO3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
reagent grade
Línea del producto
univAR
envase
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5044800EM)
mp
560 °C (lit.)
densidad
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)