Documentos
MIX0010LG05
Millipore
Mobius® 10L Mixer Bag Assembly
Gold Mobius® 10L mixer bag
Sinónimos:
Mobius® 10 L mixer bag assy, Gold
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Nivel de calidad
Línea del producto
Mobius®
Información legal
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany