Merck
SAAR5043900
Potassium phthalate monobasic
univAR
Sinónimos:
KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCC6H4COOK
Número de CAS:
Peso molecular:
204.22
Beilstein:
3637128
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
univAR
envase
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5043900EM)
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)