SAAR4123000
Cloruro de magnesio hexahydrate
univAR™
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
univAR™
envase
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4123000EM)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)