SAAR3745000
Kovacs Indole Reagent
indicator solution, uniLAB™
About This Item
Código UNSPSC:
41116100
Productos recomendados
Nombre del producto
Kovacs Indole Reagent,
Línea del producto
uniLAB™
envase
pkg of 100 mL (SAAR3745000JT)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
For laboratory use only
Información legal
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
110.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?