Key Documents
SAAR3223400
Iodine Indicator
Vitex
About This Item
Código UNSPSC:
41116100
envase
pkg of 100 g (SAAR3223400DC)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
Chemically pure
For laboratory use only
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)