Documentos
1.05445
Supelco
Zinc iodide starch solution
for analysis
Sinónimos:
Zinc diiodide
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
formulario
liquid
pH
6.2 (20 °C in H2O)
densidad
1.02 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Suitability as indicator: conforms
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Analytical Method: Iodine in table salt
Método analítico: Yodo en la sal de mesa
Preparation of a standard solution for Sulfide
Preparación de una disolución patrón para los sulfuros
Ver todo