Merck
SAAR2436020
Formaldehído solution
uniLAB
Sinónimos:
Formalina
About This Item
Fórmula lineal:
HCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
30.03
Beilstein:
1209228
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352501
densidad de vapor
1.03 (vs air)
presión de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
Línea del producto
uniLAB
temp. de autoignición
572 °F
envase
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2436020LP)
pkg of 25 L (SAAR2436020ME)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR2436020LL)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chemically pure
For laboratory use only
Información legal
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)