Merck
SAAR191235
Nitrato de plata solution
0.1 N (0.1 mol/L)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
AgNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
169.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR191235LC)
concentración
0.1 N (0.1 mol/L)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
For laboratory use only
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)