Merck
SAAR1405200
Ácido bórico
powder, univAR
About This Item
Fórmula lineal:
H3BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
61.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Formulario:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
univAR
Formulario
powder
envase
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1405200EM)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)