Merck
SAAR1122720
Cloruro de amonio
univAR
Sinónimos:
Salmiac
About This Item
Fórmula lineal:
NH4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
53.49
Beilstein:
4371014
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
densidad de vapor
1.9 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 160.4 °C)
Línea del producto
univAR
envase
pkg of 20 kg (SAAR1122720GL)
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1122720EM)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)