Documentos clave
PHR9248
Supelco
Cyclopentyl(phenyl)methanone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Cyclopentyl phenyl ketone, Glycopyrronium Bromide impurity M (PhEur)
Seleccione un Tamaño
100 MG
310,00 €
310,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
310,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
174.24
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
310,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
familia API
glycopyrrolate
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C2CCCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O/c13-12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
Clave InChI
VYDIMQRLNMMJBW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)