PHR9062
1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Propofol impurity K, 1-Isopropoxy-2-isopropylbenzene
Seleccione un Tamaño
488,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
488,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
familia API
propofol, propofol
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C1=C(OC(C)C)C=CC=C1
InChI
1S/C12H18O/c1-9(2)11-7-5-6-8-12(11)13-10(3)4/h5-10H,1-4H3
Clave InChI
KPXDDAHZRPCKJH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Aplicación
Productos recomendados
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)