Merck
PHR9000
Supelco
2-[1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[(2,4-dichlorophenyl)methyl]oxy]ethyl]-1H-imidazol-3-ium-3-yl]-2-methylpropanoate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Miconazole N-(2-Methyl)propanoate, Miconazole Nitrate impurity E (PhEur)
Seleccione un Tamaño
100 MG
449,00 €
449,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
449,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H20Cl4N2O3
Peso molecular:
502.22
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
449,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
cadena SMILES
ClC1=CC(Cl)=CC=C1COC(CN2C=[N+](C(C)(C)C([O-])=O)C=C2)C3=C(Cl)C=C(Cl)C=C3
InChI
1S/C22H20Cl4N2O3/c1-22(2,21(29)30)28-8-7-27(13-28)11-20(17-6-5-16(24)10-19(17)26)31-12-14-3-4-15(23)9-18(14)25/h3-10,13,20H,11-12H2,1-2H3
Clave InChI
XPEIFDJIVDKSMS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicación
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)