Merck
PHL89804
Tanshinone I
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Tanshinon I, Tanshinone A, Tanshinquinone I
Seleccione un Tamaño
10 MG
288,00 €
288,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
288,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
276.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
288,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
Cc1coc2-c3ccc4c(C)cccc4c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C18H12O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
AIGAZQPHXLWMOJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phenanthrenequinone constituent of Chinese medicinal herb Danshen (Salvia miltiorrhiza). Modulates or prevents breast cancer metastasis by regulating adhesion molecules. Anti-inflammatory.
Phenanthrenequinone constituent of Chinese medicinal herb Danshen (Salvia miltiorrhiza). Modulates or prevents breast cancer metastasis by regulating adhesion molecules.Anti-inflammatory.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)