Merck
PHL89798
Spiraeoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 4′-glucoside, Quercetin 4′-O-β-D-glucopyranoside, Quercetin 4′-glucoside, Spiraein, Spireoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
374,00 €
374,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
374,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20O12
Número de CAS:
Peso molecular:
464.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
374,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2O)C3=C(O)C(=O)c4c(O)cc(O)cc4O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(26)17(28)19(30)21(33-13)32-11-2-1-7(3-9(11)24)20-18(29)16(27)14-10(25)4-8(23)5-12(14)31-20/h1-5,13,15,17,19,21-26,28-30H,6H2/t13-,15-,17+,19-,21-/m1/s1
Clave InChI
OIUBYZLTFSLSBY-HMGRVEAOSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: allium crataegus
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)