PHL89769
Pseudoginsenoside F11
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(3β,6α,12β,24R)-20,24-Epoxy-3,12,25-trihydroxydammaran-6-yl 2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranoside, Ginsenoside A1
Seleccione un Tamaño
470,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
470,00 €
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@H]3C[C@]4(C)[C@H](C[C@@H](O)[C@@H]5[C@H](CC[C@@]45C)[C@]6(C)CC[C@@H](O6)C(C)(C)O)[C@@]7(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@H]37)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C42H72O14/c1-19-28(46)30(48)32(50)35(52-19)55-33-31(49)29(47)23(18-43)54-36(33)53-22-17-41(8)24(39(6)13-11-25(45)37(2,3)34(22)39)16-21(44)27-20(10-14-40(27,41)7)42(9)15-12-26(56-42)38(4,5)51/h19-36,43-51H,10-18H2,1-9H3/t19?,20-,21+,22-,23?,24?,25-,26+,27-,28?,29?,30?,31?,32?,33?,34?,35?,36?,39+,40+,41+,42-/m0/s1
Clave InChI
JBGYSAVRIDZNKA-GSXRAQGCSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)