Merck
PHL89560
Andrograpanin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,14-Dideoxyandrographolide, 3-[2-[(1R,4aS,5R,8aS)-Decahydro-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethyl]-2(5H)-furanone, ent-19-Hydroxy-8(17),13-labdadien-16,15-olide
Seleccione un Tamaño
10 MG
554,00 €
554,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
554,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30O3
Número de CAS:
Peso molecular:
318.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
554,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
C[C@@]1(CO)CCC[C@@]2(C)[C@H](CCC3=CCOC3=O)C(=C)CC[C@H]12
InChI
1S/C20H30O3/c1-14-5-8-17-19(2,13-21)10-4-11-20(17,3)16(14)7-6-15-9-12-23-18(15)22/h9,16-17,21H,1,4-8,10-13H2,2-3H3/t16-,17-,19+,20+/m1/s1
Clave InChI
WKKBRRFSRMDTJB-JYBIWHBTSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)