Merck
PHL89345
Anisatin
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
5 MG
404,00 €
404,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
404,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O8
Número de CAS:
Peso molecular:
328.31
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
404,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]2[C@@]([C@]3([C@@]4([C@@]([C@@H](C[C@H]4O)C)([C@H](C1=O)O)C2)O)COC3=O)(O)C
InChI
1S/C15H20O8/c1-6-3-7(16)15(21)13(6)4-8(23-10(18)9(13)17)12(2,20)14(15)5-22-11(14)19/h6-9,16-17,20-21H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-,8-,9+,12+,13+,14+,15-/m1/s1
Clave InChI
GEVWHIDSUOMVRI-QWNPAUMXSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)