Documentos clave
PHL89269
Ruscogenin/Neoruscogenin mixture
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Neoruscogenin/Ruscogenin mixture
Seleccione un Tamaño
10 MG
242,00 €
242,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
242,00 €
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
242,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
COA includes %-HPLC composition of Neoruscogenin and Ruscogenin. Exact quantitative content of the two compounds is not given as no comparison to single primary reference substances was made. This mixture is thus recommended for qualitative purposes only.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)