Merck
PHL89196
Frangulin B
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-(D-Apio-β-D-furanosyloxy)-1,8-dihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione
Seleccione un Tamaño
10 MG
483,00 €
483,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
483,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H18O9
Número de CAS:
Peso molecular:
402.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
483,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@]1(O)[C@@H](O)[C@@H](OC1)OC2=CC(O)=C3C(C(C(C=C(C)C=C4O)=C4C3=O)=O)=C2
InChI
1S/C20H18O9/c1-8-2-10-14(12(22)3-8)17(25)15-11(16(10)24)4-9(5-13(15)23)29-19-18(26)20(27,6-21)7-28-19/h2-5,18-19,21-23,26-27H,6-7H2,1H3/t18-,19-,20+/m0/s1
Clave InChI
AEQMIFRODRFTJF-SLFFLAALSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)