Merck
PHL85745
Glucocapparin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Potassium methylglucosinolate
Seleccione un Tamaño
5 MG
352,00 €
352,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
352,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14KNO9S2
Número de CAS:
Peso molecular:
371.43
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
352,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C8H15NO9S2/c1-3(9-18-20(14,15)16)19-8-7(13)6(12)5(11)4(2-10)17-8/h4-8,10-13H,2H2,1H3,(H,14,15,16)/b9-3+
Clave InChI
UBTOEGCOMHAXGV-YCRREMRBSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)