Merck
PHL84260
Soyasaponin Ba
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Soyasaponin M2, Soyasaponin V
Seleccione un Tamaño
10 MG
554,00 €
554,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
554,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H78O19
Número de CAS:
Peso molecular:
959.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
554,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@]([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@@]6(CC[C@@]7([C@@H](CC(C[C@H]7O)(C)C)C6=CC5)C)C)(CC4)C)(CC3)C)(CO)C
Clave InChI
WFRQIKSNAYYUJZ-BKQVBUAGSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)