Merck
PHL84239
7-O-Methylmangiferin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,3,6-Trihydroxy-7-methoxyxanthone 2-C-glucoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
385,00 €
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
385,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20O11
Número de CAS:
Peso molecular:
436.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
385,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c(c3c([o]c4c([c]3=O)cc(c(c4)O)OC)cc2O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C20H20O11/c1-29-10-2-6-9(3-7(10)22)30-11-4-8(23)13(17(26)14(11)15(6)24)20-19(28)18(27)16(25)12(5-21)31-20/h2-4,12,16,18-23,25-28H,5H2,1H3/t12-,16-,18+,19-,20+/m1/s1
Clave InChI
INBSFHNHCNZEOY-PQSJUMPYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)